Triethylcitrat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 228 DKK
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Triethylcitrat 99%
Triethylcitrat
Formel: C₁₂H₂₀O₇
Kogepunkt: 294 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 1,136 g/cm³
Flammepunkt: 151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009201
CAS-nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA