Tributylcitrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 298 DKK
8.20350.0100 8.20350.1000
Tributylcitrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Tributylcitrat
Formel: C₁₈H₃₂O₇
Kogepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027217
CAS-nummer: 77-94-1
EINECS: 201-071-2
Merck Index: 13,01563
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)