Diethyl malonat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
114450010 114450250 114455000 114450025 114450100
114450010.EA 771 DKK
114450010. 114450250. 114455000. 114450025. 114450100.
Diethyl malonat 99+%
Diethyl malonat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molekylvægt: 160.17 g/mol
Kogepunkt: 199 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1.055 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009195
CAS-nummer: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %