Dibutyl sebacate 93%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 1350 DKK
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
Dibutyl sebacate 93%
Dibutyl sebacate
Formel: C₁₈H₃₄O₄
Kogepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³
Flammepunkt: 186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00027218
CAS-nummer: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA