Bis(2-ethylhexyl) sebacate, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 2740 DKK
84818-25ML 84818-5ML
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Formel: C₂₆H₅₀O₄
Kogepunkt: 435 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009497
CAS-nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM