Bis(2-ethylhexyl) sebacate, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
23399.296EA 718 DKK
23399.296 23399.460
Bis(2-ethylhexyl) sebacate, TECHNICAL
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Formel: C₂₆H₅₀O₄
Kogepunkt: 435 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009497
CAS-nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identification Passes test