Methyl3-mercaptopropionat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
B20718.14
B20718.22
B20718.36
B20718.14EA
397
DKK
B20718.14
B20718.22
B20718.36
Methyl3-mercaptopropionat ≥98%
Methyl3-mercaptopropionat
Purity: 98%
CAS No.: 2935-90-2
Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 164°
Beilstein Reference: 1742952
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004895
Formel:
C₄H₈O₂S Kogepunkt: 164 °C Smeltepunkt: –60 °C Massefylde: 1,085 Flammepunkt: 60 °C (140 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004895 CAS-nummer: 2935-90-2 EINECS: 220-912-4 UN nummer: 1228 ADR: 3,II |