Diethylcarbonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
8.02898.0100EA 212 DKK
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
Diethylcarbonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diethylcarbonat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molekylvægt: 118.13 g/mol
Kogepunkt: 127
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0.9751 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009107
CAS-nummer: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN nummer: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -43 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.384 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 11.0 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 445 °C
Evaporation number 14
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid