Ethyl myristat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 426 DKK
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Ethyl myristat
Ethyl myristat
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008984
CAS-nummer: 124-06-1
EINECS: 204-675-4