Ethyl stearat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
207480050 207480250
ACRO207480050EA 284 DKK
ACRO207480050 ACRO207480250
Ethyl stearat 97%
Ethyl stearat
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Kogepunkt: 213…215 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 30…39 °C
Massefylde: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009006
CAS-nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or low melting crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 39 °C
GC ≥96.0 %