Methylformiat 97%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Formic acid methyl ester
126820010 126820025
ACRO126820010EA 325 DKK
ACRO126820010 ACRO126820025
Methylformiat 97%, pure
Methylformiat
Formel: C₂H₄O₂
Kogepunkt: 31…33 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 0,968 g/cm³
Flammepunkt: –32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003291
CAS-nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN nummer: 1243
ADR: 3,I
Merck Index: 12,06153
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3420 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥96.0 %