Methyl hexanoat zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
MQ200
8.20638.0005 8.20638.0250
8.20638.0005EA 236 DKK
8.20638.0005 8.20638.0250
Methyl hexanoat zS, Sigma-Aldrich®
Methyl hexanoat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130.19 g/mol
Kogepunkt: 151
Smeltepunkt: –63 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009510
CAS-nummer: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.33 g/l (20 °C)
Melting Point -71 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.7 hPa (20 °C)
Flash Point 41 °C
Refractive Index 1.396 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)