Ethyl laurat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10008203-100 10008203-500 10008203-1
CAYM10008203-100EA 316 DKK
CAYM10008203-100 CAYM10008203-500 CAYM10008203-1
Ethyl laurat
Ethyl laurat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Kogepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015065
CAS-nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851