Methylbutyrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
19358-1ML 19358-5ML
19358-1MLEA 380 DKK
19358-1ML 19358-5ML
Methylbutyrat, Supelco®
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 102
Smeltepunkt: –84 °C
Massefylde: 0.8984 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 14
MDL Number: MFCD00009391
CAS-nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN nummer: 1237
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06062
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdfae98b7b57a2df3847162c67299a617a68ef71&vid=98d464df5cc0fa3b86bed0d675d714753272e08d&prid=web&clid=SAPDAM