Butylbutyrat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Butyric acid butyl ester
B24390.AK
B24390.AU
B24390.AKEA
385
DKK
B24390.AK
B24390.AU
Butylbutyrat ≥99%
Butylbutyrat
Purity: 99%
CAS No.: 109-21-7
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -92°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1747101
Merck Reference: 14,1556
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009450
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molekylvægt: 144.21 g/mol Kogepunkt: 164…165 °C Smeltepunkt: –92 °C Massefylde: 0.871 Flammepunkt: 49 °C (120 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009450 CAS-nummer: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN nummer: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 13,01555 |