Butylbutyrat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Butyric acid butyl ester
259590010
259590050
259591000
ACRO259590010EA
756
DKK
ACRO259590010
ACRO259590050
ACRO259591000
Butylbutyrat 98%
Butylbutyrat
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molekylvægt: 144.21 g/mol Kogepunkt: 166 Smeltepunkt: –92 °C Massefylde: 0.8675 g/cm³ Flammepunkt: 49 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009450 CAS-nummer: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 UN nummer: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 13,01555 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (25°C) 0.866 to 0.869 |
Acid value | ≤1 mg KOH/g |