4'-Nitroacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 368 DKK
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Kogepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007303
CAS-nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol