4'-Nitroacetanilid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
415750250 415751000
ACRO415750250EA 647 DKK
ACRO415750250 ACRO415751000
4'-Nitroacetanilid 99%
4'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Kogepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 213…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007303
CAS-nummer: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Merck Index: 12,06677
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green to green-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 216 °C
HPLC ≥98.5 %