2'-Aminoacetanilid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27343.14 H27343.06
H27343.14EA 2460 DKK
H27343.14 H27343.06
2'-Aminoacetanilid 98%
2'-Aminoacetanilid
Purity: 98% CAS No.: 34801-09-7 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD00210388
Formel: C₈H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 133…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210388
CAS-nummer: 34801-09-7