Formanilid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Phenyl-formamide
A12472.22 A12472.14 A12472.36
A12472.22EA 872 DKK
A12472.22 A12472.14 A12472.36
Formanilid ≥98%
Formanilid
Purity: 98% CAS No.: 103-70-8 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 271° Beilstein Reference: 906934 Merck Reference: 14,4238 MDL No.: MFCD00003276
Formel: C₇H₇NO
Molekylvægt: 121.14 g/mol
Kogepunkt: 271 °C
Smeltepunkt: 45…49 °C
Massefylde: 1.140
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003276
CAS-nummer: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Merck Index: 14,4238