Acetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Phenylacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22344.0100 8.22344.0500
8.22344.0100EA 262 DKK
8.22344.0100 8.22344.0500
Acetanilid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135.17 g/mol
Kogepunkt: 304
Smeltepunkt: 115
Massefylde: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 174
MDL Number: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 135.16 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
Boiling Point 304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 173 °C DIN 51758
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 540 °C