Acetanilid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Phenylacetamide
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 883 DKK
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acetanilid 99+%
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135.17 g/mol
Kogepunkt: 304 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 111…115 °C
Flammepunkt: 173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %