ACES
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9138.1 9138.2
ROTH9138.1EA 0 DKK
ROTH9138.1 ROTH9138.2
ACES
ACES
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Smeltepunkt: 270…295 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008030
CAS-nummer: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM