ACES 99+% til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
327671000
327670010
327672500
ACRO327671000EA
1270
DKK
ACRO327671000
ACRO327670010
ACRO327672500
ACES 99+% til biokemi
ACES
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Smeltepunkt: 270…295 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS-nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤5 ppm |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |