ACES 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
228000250
228001000
228002500
ACRO228000250EA
657
DKK
ACRO228000250
ACRO228001000
ACRO228002500
ACES 99%, ekstra ren
ACES
Formel:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Smeltepunkt: 270…295 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008030 CAS-nummer: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 13,00037 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.6 to 4.4 (1 % solution) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |