Urea
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Urinstof
3941.1 3941.2 3941.3
ROTH3941.1EA 0 DKK
ROTH3941.1 ROTH3941.2 ROTH3941.3
Urea
Urea
Formel: NH₂CONH₂
Molekylvægt: 60.06 g/mol
Kogepunkt: 197
Smeltepunkt: 132.7
Massefylde: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008022
CAS-nummer: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM