Urea til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18710.1000
8.18710.5000
8.18710.1000EA
323
DKK
8.18710.1000
8.18710.5000
Urea til syntese, Sigma-Aldrich®
Urea
Formel:
NH₂CONH₂ Kogepunkt: 197 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 133 °C |
Molar Mass | 60.06 g/mol |
Bulk Density | 720 - 760 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |