Formamid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbamaldehyde
6749.1 6749.2
ROTH6749.1EA 0 DKK
ROTH6749.1 ROTH6749.2
Formamid
Formamid
Formel: HCONH₂
Molekylvægt: 45.04 g/mol
Kogepunkt: 210
Smeltepunkt: 2
Massefylde: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM