Formamid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbamaldehyde
24311.291EA 487 DKK
24311.291 24311.320
Formamid 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Formamid
Formel: HCONH₂
Molekylvægt: 45.04 g/mol
Kogepunkt: 210
Smeltepunkt: 2
Massefylde: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm