Formamid 99,5 N_ASSAY_METHOD deionized Molecular_Biology
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Carbamaldehyde
A2156.0500
A2156.1000
A2156.0500EA
937
DKK
A2156.0500
A2156.1000
Formamid 99,5 N_ASSAY_METHOD deionized Molecular_Biology
Formamid
- n20/D 1.4472
Advarsel: For scientific research and laboratory use only.
Formel:
HCONH₂ Molekylvægt: 45.04 g/mol Kogepunkt: 210 Smeltepunkt: 2 Massefylde: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 79 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS-nummer: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
|
Specifikationer Testresultater
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (from N) | min. 99.5 % |
Water | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.00005 % |
Fe | max. 0.00001 % |
PB | max. 0.00001 % |