Formamid 99+% Spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbamaldehyde
410765000 410760010 410760025
ACRO410765000EA 1130 DKK
ACRO410765000 ACRO410760010 ACRO410760025
Formamid 99+% Spectroscopy
Formamid
Formel: HCONH₂
Molekylvægt: 45.04 g/mol
Kogepunkt: 210 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2…3 °C
Massefylde: 1.133 g/cm³
Flammepunkt: 175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA