Acetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 377 DKK
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetamid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Kogepunkt: 221,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78…81 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008023
CAS-nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)