Acetamid 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
153631000 153635000 153630025
ACRO153631000EA 319 DKK
ACRO153631000 ACRO153635000 ACRO153630025
Acetamid 99%, pure
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Kogepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 79…81 °C
Massefylde: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008023
CAS-nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %