N,N-Dimethylformamid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMF
T921.1 T921.2
ROTHT921.1EA 510.91 DKK
ROTHT921.1 ROTHT921.2
N,N-Dimethylformamid
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molekylvægt: 73.09 g/mol
Kogepunkt: 153
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 57.5 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN nummer: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM