N,N-Dimethylformamid, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
8.22275.1000EA 491 DKK
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
N,N-Dimethylformamid, EMPLURA®, Supelco®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Kogepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN nummer: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM