N,N-Dimethylformamid 99.8% for peptide synthesis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
354830025 354830010 354830100
ACRO354830025EA 1630 DKK
ACRO354830025 ACRO354830010 ACRO354830100
N,N-Dimethylformamid 99.8% for peptide synthesis
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Kogepunkt: 153 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,945 g/cm³
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN nummer: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %