N,N-Dimethylacetamid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
MQ200
8.03235.1000 8.03235.2500 8.03235.9026
8.03235.1000EA 534 DKK
8.03235.1000 8.03235.2500 8.03235.9026
N,N-Dimethylacetamid zS, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Molekylvægt: 87.12 g/mol
Kogepunkt: 166.1
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 165 - 166 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.76 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 11.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C