Propionylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9999 8.07063.9015
8.07063.0100EA 392 DKK
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9999 8.07063.9015
Propionylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Propionylchlorid
Formel: C₃H₅ClO
Kogepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000745
CAS-nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN nummer: 1815
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08013
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106 hPa (20 °C)
Flash Point 6.5 °C
Refractive Index 1.4032 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.6 - 11.9 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C