Propionylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 227 DKK
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionylchlorid 98%
Propionylchlorid
Formel: C₃H₅ClO
Kogepunkt: 77…79 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000745
CAS-nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN nummer: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %