Valeryl chlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22637.0B B22637.18 B22637.30
B22637.0BEA 4510 DKK
B22637.0B B22637.18 B22637.30
Valeryl chlorid ≥98%
Valeryl chlorid
Purity: 98% CAS No.: 638-29-9 Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl Formula Weight: 120.58 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Acrid Melting Point: -110° Boiling Point: 125-127° Beilstein Reference: 506293 UN No.: 2502 MDL No.: MFCD00000757
Formel: C₅H₉ClO
Kogepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –110 °C
Massefylde: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32 °C
MDL Number: MFCD00000757
CAS-nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN nummer: 2502
ADR: 8,II