Hexansyrechlorid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
169041000 169045000 169040050
ACRO169041000EA 371 DKK
ACRO169041000 ACRO169045000 ACRO169040050
Hexansyrechlorid 97%
Hexansyrechlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
Kogepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –87 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000760
CAS-nummer: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01769
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.5 %