Acetylchlorid til syntese
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22252.0100
8.22252.1000
8.22252.9010
8.22252.9025
8.22252.0100EA
167
DKK
8.22252.0100
8.22252.1000
8.22252.9010
8.22252.9025
Acetylchlorid til syntese
Acetylchlorid
Formel:
C₂H₃ClO Kogepunkt: 50,9 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –112 °C Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 5 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS-nummer: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN nummer: 1717 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,00087 |