Acetylchlorid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 459 DKK
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Acetylchlorid 99+%
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Molekylvægt: 78.5 g/mol
Kogepunkt: 51 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 1.1 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000719
CAS-nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN nummer: 1717
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00087
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %