Butyroylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01977.0250 8.01977.1000
8.01977.0250EA 352 DKK
8.01977.0250 8.01977.1000
Butyroylchlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Butyroylchlorid
Formel: C₄H₇ClO
Kogepunkt: 96…102 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 1,0277 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000752
CAS-nummer: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN nummer: 2353
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,01598
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -89 °C
Molar Mass 106.55 g/mol
Boiling Point 101 - 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.412 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 - 7.3 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Ignition Point 280 °C