Acetoin dimer 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
411951000 411955000
ACRO411951000EA 707 DKK
ACRO411951000 ACRO411955000
Acetoin dimer 96%
Acetoin dimer
Formel: C₈H₁₆O₄
Kogepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…91 °C
Massefylde: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004521
CAS-nummer: 23147-57-1
EINECS: 208-174-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,00065
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Additional info Polymerization can be reversed by heating at 120°C
Specific gravity (25°C) 0.995 to 1.019