Oxaleddikesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 1470 DKK
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Oxaleddikesyre 98%
Oxaleddikesyre
Formel: C₄H₄O₅
Kogepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 161 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002592
CAS-nummer: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %