Natriumpyruvat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06619.0050
1.06619.0250
1.06619.1000
1.06619.0050EA
436
DKK
1.06619.0050
1.06619.0250
1.06619.1000
Natriumpyruvat, Millipore®
Natriumpyruvat
Formel:
CH₃COCOONa Molekylvægt: 110.04 g/mol Smeltepunkt: 220…230 °C Massefylde: 1.718 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS-nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |