Natriumpyruvat
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 1260 DKK
A4859.0100 A4859.1000
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Molekylvægt: 110.04 g/mol
Smeltepunkt: 220…230 °C
Massefylde: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002586
CAS-nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4