Diethyl pyrocarbonat
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
18835.01
18835.02
SERA18835.01EA
462.43
DKK
SERA18835.01
SERA18835.02
Diethyl pyrocarbonat
Diethyl pyrocarbonat
Formel:
O(COOC₂H₅)₂ Molekylvægt: 162.14 g/mol Kogepunkt: 93 Massefylde: 1.123 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 69 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS-nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |