Diethyl pyrocarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
K028.1 K028.3
ROTHK028.1EA 596.38 DKK
ROTHK028.1 ROTHK028.3
Diethyl pyrocarbonat
Diethyl pyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Kogepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009106
CAS-nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088